Learn More
Kartell™ Dosipet B
Distribue des solutions avec précision et efficacité. Le dosipet B Kartell™ peut être utilisé avec presque tous les types de solution d’eau et est équipé d’un cylindre et d’un piston.
Marque: Kartell™ 8305000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Peut être utilisé avec chaque type de solution d’eau
- Ne pas utiliser avec une solution contenant de l’acide fluorhydrique
- Marqué par un haut degré de commodité et de fiabilité
- Équipé d’un cylindre en verre borosilicaté 3.3 et d’un piston en PTFE
Spécification
Dosipet 50 | |
Taille du filetage GL45 | |
Type de solution d’eau | |
1 mL | |
1/boîte |
Marquage CE, certification IVD | |
5 à 50 ml | |
Cylindre en verre borosilicaté 3.3 et piston en PTFE | |
Dosipet 50 | |
GL 45 |