Learn More
Kartell™ Dosipet B
Distribue des solutions avec précision et efficacité. Le dosipet B Kartell™ peut être utilisé avec presque tous les types de solution d’eau et est équipé d’un cylindre et d’un piston.
Marque:  Kartell™ 8302500
Code produit. 13191104
  • 662.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 03-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Dosipet 25 ml
Spécification
Spécification
Marquage CE, certification IVD
2,5 à 25 ml
0,5 mL
Taille du filetage GL45
Cylindre en verre borosilicaté 3.3 et piston en PTFE
Dosipet 25