Learn More
Acide Dl-malique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
31.10€ - 68.10€
Identifiants chimiques
CAS | 6915-15-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H6O5 |
Poids moléculaire (g/mol) | 134.087 |
Numéro MDL | MFCD00064212 |
Clé InChI | BJEPYKJPYRNKOW-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | malic acid, dl-malic acid, 2-hydroxysuccinic acid, malate, hydroxysuccinic acid, butanedioic acid, hydroxy, kyselina jablecna, pomalus acid, hydroxybutanedioic acid, deoxytetraric acid |
CID PubChem | 525 |
ChEBI | CHEBI:6650 |
Nom IUPAC | Acide 2-hydroxybutanedioïque |
SMILES | C(C(C(=O)O)O)C(=O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11403488
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17874.36 |
500 g |
31.10€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11413488
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17874.0E |
2500g |
68.10€
2500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
DL-Malic acid is used as a food additive. It is a component of some artificial vinegar flavors. Further, it is used in the preparation of chiral compounds, including κ-opioid rece. It is utilized for chiral resolution by ligand-exchange capillary electrophoresis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsL’acide DL-malique est utilisé comme additif alimentaire. C’est une composante de quelques saveurs de vinaigre artificiel. De plus, il est utilisé dans la préparation de composés chiraux, y compris κ ;-opioïde rece. Il est utilisé pour la résolution chirale par électrophorèse capillaire à échange de ligand.
Solubilité
Soluble dans l’acétone, l’éther, l’eau, le méthanol et l’éthanol.
Remarques
Incompatible avec les bases, les agents oxydants, les agents réducteurs et les métaux alcalins.
Identifiants chimiques
6915-15-7 | |
134.087 | |
BJEPYKJPYRNKOW-UHFFFAOYSA-N | |
525 | |
Acide 2-hydroxybutanedioïque |
C4H6O5 | |
MFCD00064212 | |
malic acid, dl-malic acid, 2-hydroxysuccinic acid, malate, hydroxysuccinic acid, butanedioic acid, hydroxy, kyselina jablecna, pomalus acid, hydroxybutanedioic acid, deoxytetraric acid | |
CHEBI:6650 | |
C(C(C(=O)O)O)C(=O)O |
Spécification
DL-Malic acid | |
130°C à 133°C | |
C4H6O5 | |
1723539 | |
Soluble in acetone,ether,water,methanol and ethanol. | |
C(C(C(=O)O)O)C(=O)O | |
134.087 | |
CHEBI:6650 | |
1,609 |
6915-15-7 | |
0.98 | |
MFCD00064212 | |
malic acid, dl-malic acid, 2-hydroxysuccinic acid, malate, hydroxysuccinic acid, butanedioic acid, hydroxy, kyselina jablecna, pomalus acid, hydroxybutanedioic acid, deoxytetraric acid | |
BJEPYKJPYRNKOW-UHFFFAOYSA-N | |
Acide 2-hydroxybutanedioïque | |
525 | |
134.09 | |
203°C (397°F) |
Sécurité et traitement
P264b-P280i-P305+P351+P338
H319
missing translation for 'einecsNumber' : 230-022-8
missing translation for 'rtecsNumber' : ON7175000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only