Learn More
Helios Italquartz Boîtes pour calorimètre Mahler Bomb, translucides
Boîtes pour calorimètre Mahler Bomb en verre de quartz translucide, durable, résistant et chimiquement inerte.
42.60€ - 61.60€
Spécification
Matériau | Quartz |
---|---|
Forme | Rond |
Type | Capsule d’évaporation |
À utiliser avec (application) | Calorimètre Mahler Bomb |
Code produit | Marque | Description | Diamètre (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Diamètre (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15828014
|
Helios Italquartz
61F00161 |
Translucide, 2 trous de 1 mm | 25 mm | 16 mm |
59.65€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15838014
|
Helios Italquartz
61F00163 |
Translucide, bordure de 25 mm | 20 mm | 20 mm |
42.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15848014
|
Helios Italquartz
61F00165 |
Translucide, évasement de 37 mm | 17 mm | 20 mm |
61.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Translucide
- Convient à une utilisation dans le calorimètre Mahler Bomb
- Chimiquement inerte
- Excellente isolation électrique
- Excellente solidité et durabilité
- Stabilité thermique exceptionnelle par rapport au verre
Spécification
Quartz | |
Rond | |
Capsule d’évaporation | |
Calorimètre Mahler Bomb |