Learn More
Helios Italquartz Boîtes pour calorimètre Mahler Bomb, translucides
Boîtes pour calorimètre Mahler Bomb en verre de quartz translucide, durable, résistant et chimiquement inerte.
Marque: Helios Italquartz 61F00161
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Translucide
- Convient à une utilisation dans le calorimètre Mahler Bomb
- Chimiquement inerte
- Excellente isolation électrique
- Excellente solidité et durabilité
- Stabilité thermique exceptionnelle par rapport au verre
Specifications
Translucide, 2 trous de 1 mm | |
Rond | |
Calorimètre Mahler Bomb | |
25 mm |
Quartz | |
Capsule d’évaporation | |
16 mm |