Learn More
Helios Italquartz Boîtes pour calorimètre Mahler Bomb, translucides
Boîtes pour calorimètre Mahler Bomb en verre de quartz translucide, durable, résistant et chimiquement inerte.
Marque: Helios Italquartz 61F00163
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Translucide
- Convient à une utilisation dans le calorimètre Mahler Bomb
- Chimiquement inerte
- Excellente isolation électrique
- Excellente solidité et durabilité
- Stabilité thermique exceptionnelle par rapport au verre
Spécification
Translucide, bordure de 25 mm | |
Rond | |
Calorimètre Mahler Bomb | |
20 mm |
Quartz | |
Capsule d’évaporation | |
20 mm |