Learn More
Diméthylphénylsilanol, 97 %
49.90€ - 162.00€
Identifiants chimiques
CAS 5272-18-4
Formule moléculaire C8H12OSi
Poids moléculaire (g/mol) 152.27
Numéro MDL MFCD08276879
Clé InChI FDTBETCIPGWBHK-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 78929
Nom IUPAC dimethyl(phenyl)silanol
SMILES C[Si](C)(O)C1=CC=CC=C1
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11307169
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H27377.03
1 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11317169
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H27377.06
5 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
5272-18-4
152.27
FDTBETCIPGWBHK-UHFFFAOYSA-N
dimethyl(phenyl)silanol
C8H12OSi
MFCD08276879
78929
C[Si](C)(O)C1=CC=CC=C1
Spécification
60°C to 62°C (0.5mmHg)
5272-18-4
MFCD08276879
FDTBETCIPGWBHK-UHFFFAOYSA-N
dimethyl(phenyl)silanol
78929
97%
Dimethylphenylsilanol
C8H12OSi
dimethylphenylsilanol, phenyldimethylsilanol, silanol, dimethylphenyl, silanol, 1,1-dimethyl-1-phenyl, dimethyl phenyl silanol, acmc-1avoz, amtsi002, silanol,1,1-dimethyl-1-phenyl
C[Si](C)(O)C1=CC=CC=C1
152.27
152.27
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Température ambiante