Learn More
Diméthylphénylsilanol, 97 %
Code produit. 11307169
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5272-18-4
Formule moléculaire C8H12OSi
Poids moléculaire (g/mol) 152.27
Numéro MDL MFCD08276879
Clé InChI FDTBETCIPGWBHK-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 78929
Nom IUPAC dimethyl(phenyl)silanol
SMILES C[Si](C)(O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Point d’ébullition 60°C to 62°C (0.5mmHg)
Nom chimique ou matériau Dimethylphenylsilanol
Quantité 1 g
Synonyme dimethylphenylsilanol, phenyldimethylsilanol, silanol, dimethylphenyl, silanol, 1,1-dimethyl-1-phenyl, dimethyl phenyl silanol, acmc-1avoz, amtsi002, silanol,1,1-dimethyl-1-phenyl
Poids de la formule 152.27
Pourcentage de pureté 97%