Learn More
Diméthylphénylsilanol, 97 %
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Point d’ébullition | 60°C to 62°C (0.5mmHg) |
Nom chimique ou matériau | Dimethylphenylsilanol |
Quantité | 5 g |
Synonyme | dimethylphenylsilanol, phenyldimethylsilanol, silanol, dimethylphenyl, silanol, 1,1-dimethyl-1-phenyl, dimethyl phenyl silanol, acmc-1avoz, amtsi002, silanol,1,1-dimethyl-1-phenyl |
Poids de la formule | 152.27 |
Pourcentage de pureté | 97% |