Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Seringues de dilution / distribution pour pompes V6
Offrent de meilleures performances et une qualité supérieure. Les seringues de dilution / distribution Trajan Scientific and Medical pour pompes V6 possèdent les connaissances et l’expertise nécessaires à la fabrication d’une seringue SGE.
117.00€ - 219.00€
Spécification
Description | Course de 60 mm, raccord fileté 1/4-28 UNF, orifice de 4,8 mm dans le piston |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Pompe V6 |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15218483
|
Trajan Scientific and Medical™
004696 |
50 μl |
145.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15238473
|
Trajan Scientific and Medical™
003696 |
25 μl |
140.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15238493
|
Trajan Scientific and Medical™
006696 |
250 μl |
117.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15238513
|
Trajan Scientific and Medical™
008796 |
5 ml |
132.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15248503
|
Trajan Scientific and Medical™
008196 |
1 ml |
117.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15278513
|
Trajan Scientific and Medical™
008996 |
10 ml |
173.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15288483
|
Trajan Scientific and Medical™
005696 |
100 μl |
117.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15288503
|
Trajan Scientific and Medical™
008596 |
2,5 ml |
128.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15288513
|
Trajan Scientific and Medical™
009496 |
25 ml |
219.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15298493
|
Trajan Scientific and Medical™
007696 |
500 μl |
117.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
ulliSolutions de haute qualité pour la manipulation des liquides/liliRésultats exacts et reproductibles/liliSeringue de dilution / distribution pour pompes V6/li/ulSpécification
Course de 60 mm, raccord fileté 1/4-28 UNF, orifice de 4,8 mm dans le piston | |
Pompe V6 |