Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Seringues de dilution / distribution pour pompes V6
Offrent de meilleures performances et une qualité supérieure. Les seringues de dilution / distribution Trajan Scientific and Medical pour pompes V6 possèdent les connaissances et l’expertise nécessaires à la fabrication d’une seringue SGE.
Marque: Trajan Scientific and Medical™ 005696
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
ulliSolutions de haute qualité pour la manipulation des liquides/liliRésultats exacts et reproductibles/liliSeringue de dilution / distribution pour pompes V6/li/ulSpécification
Course de 60 mm, raccord fileté 1/4-28 UNF, orifice de 4,8 mm dans le piston | |
60 mm | |
100 μl | |
Pompe V6 |