Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Seringues de dilution / distribution pour pompes V6
Offrent de meilleures performances et une qualité supérieure. Les seringues de dilution / distribution Trajan Scientific and Medical pour pompes V6 possèdent les connaissances et l’expertise nécessaires à la fabrication d’une seringue SGE.
Marque:  Trajan Scientific and Medical™ 009496
Code produit. 15288513
  • 227.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
ulliSolutions de haute qualité pour la manipulation des liquides/liliRésultats exacts et reproductibles/liliSeringue de dilution / distribution pour pompes V6/li/ul
Spécification
Spécification
Course de 60 mm, raccord fileté 1/4-28 UNF, orifice de 4,8 mm dans le piston
25 ml
Pompe V6