Learn More
Hydrure de diisobutylaluminium, solution 1M dans le toluène, conditionnée sous Argon dans des flacons ChemSeal™ refermables, Thermo Scientific™
42.80€ - 295.00€
Identifiants chimiques
CAS 1191-15-7
Numéro MDL MFCD00008928
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11369208
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
042591.AD
50 mL Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15454875
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
042591.AE
100 mL Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11359208
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
042591.AH
200 mL Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15464875
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
042591.AP
500 mL
295.00€
500mL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
  • Conditionnés sous Argon
Spécification
Identifiants chimiques
1191-15-7
MFCD00008928
Spécification
Diisobutylaluminum hydride
Incolore
∼110°C
Flacons Chemseal™
MFCD00008928
4123663
Miscible with organic solvents.
Liquide
1191-15-7
0.805 g/mL
4°C (40°F)
[(CH3)2CHCH2]2AlH
UN3399
Air and moisture sensitive
142.22
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H224-H260-H304-H361-H373-H314-H318-H336
Extremely flammable liquid and vapor.
In contact with water releases flammable gases which may ignite spontaneously.
May be fatal if swallowed and enters airways.
Suspected of damaging fertility or the unborn child.
May cause damage to organs (state all organs affected, if known) through prolonged or repeated exposure.
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
May cause drowsiness or dizziness.
P201-P202-P210-P222-P223-P231+P232-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P271-P281-P302+P334-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P335+P334-P363-P370+P378q-P501c
H225-H250-H260-H304-H314-H335-H336-H361d-H373
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 4.3; Packing Group: I; Proper Shipping Name: ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE
missing translation for 'einecsNumber' : 214-729-9
missing translation for 'tsca' : Yes
missing translation for 'storageNote' :
  • Conditionnés sous Argon
Recommended Storage : Ambient temperatures
Identifiant produit
  • Diisobutylaluminum hydride, 1M solution in toluene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 1
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
Mention de danger
  • H224-Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
  • H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Toluene, Diisobutylaluminum hydride