Learn More
Hydrure de diisobutylaluminium, solution 1M dans le toluène, conditionnée sous Argon dans des flacons ChemSeal™ refermables, Thermo Scientific™
Code produit. 11359208
Click to view available options
Quantité:
50 mL
100 mL
200 mL
500 mL
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
  • Conditionnés sous Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1191-15-7
Numéro MDL MFCD00008928
Spécification
Nom chimique ou matériau Diisobutylaluminum hydride
Couleur Incolore
Densité 0.805 g/mL
Point d’ébullition ∼110°C
Point d’éclair 4°C (40°F)
Conditionnement Flacons Chemseal™
Formule linéaire [(CH3)2CHCH2]2AlH
Quantité 200 mL
Numéro UN UN3399
Beilstein 4123663
Sensibilité Air and moisture sensitive
Informations sur la solubilité Miscible with organic solvents.
Poids de la formule 142.22
Forme physique Liquide