Learn More
Hydrure de diisobutylaluminium, solution 1M dans le toluène, conditionnée sous Argon dans des flacons ChemSeal™ refermables, Thermo Scientific™
Code produit. 15454875
Click to view available options
Quantité:
50 mL
100 mL
200 mL
500 mL
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
  • Conditionnés sous Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1191-15-7
Numéro MDL MFCD00008928
Spécification
Nom chimique ou matériau Diisobutylaluminum hydride
Couleur Incolore
Densité 0.805 g/mL
Point d’ébullition ∼110°C
Point d’éclair 4°C (40°F)
Conditionnement Flacons Chemseal™
Formule linéaire [(CH3)2CHCH2]2AlH
Quantité 100 mL
Numéro UN UN3399
Beilstein 4123663
Sensibilité Air and moisture sensitive
Informations sur la solubilité Miscible with organic solvents.
Poids de la formule 142.22
Forme physique Liquide