Learn More
Éther diéthylique, réactif ACS, anhydre, contient du BHT comme inhibiteur, ≥99,0 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Réactif ACS, anhydre, contient du BHT comme inhibiteur, ≥99,0 %
86.62€ - 1167.34€
Identifiants chimiques
CAS | 60-29-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H10O |
Poids moléculaire (g/mol) | 74.12 |
Numéro MDL | MFCD00011646 |
Clé InChI | RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether |
CID PubChem | 3283 |
ChEBI | CHEBI:35702 |
Nom IUPAC | ethoxyethane |
SMILES | CCOCC |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15626680
|
Honeywell-Riedel-de Haen
673811-250ML |
250 mL | Glass Bottle | ||||||
15616680
|
Honeywell-Riedel-de Haen
673811-1L |
1 L | Aluminum Bottle | ||||||
15668440
|
Honeywell-Riedel-de Haen
673811-4L |
4 L | Flacon en aluminium |
348.93€
4L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15636680
|
Honeywell-Riedel-de Haen
673811-4X4L |
4 x 4 L | Bouteille en verre |
1167.34€
4 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
SOLVANTS ACS D’UTILISATION GENERALE
- Solution économique pour des applications telles que la HPLC à échelle préparative, le nettoyage et la synthèse organique
- Convient aux applications moins exigeantes telles que la HPLC isocratique de routine
- Variation et diminution des problèmes de suivi de contamination par des solvants
- Tous les solvants sont testés pour répondre aux spécifications d’utilisation générale d’ACS
Identifiants chimiques
60-29-7 | |
74.12 | |
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N | |
3283 | |
ethoxyethane |
C4H10O | |
MFCD00011646 | |
diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether | |
CHEBI:35702 | |
CCOCC |
Spécification
Diethyl ether | |
ACS reagent, anhydrous, contains BHT as inhibitor, ≥99.0% | |
≤100.0000% | |
34°C to 35°C | |
anhydrous | |
(CH3CH2)2O | |
UN1155 | |
diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether | |
CCOCC | |
74.12 | |
CHEBI:35702 | |
>99% |
-116°C (literature) | |
60-29-7 | |
0.706 g/mL at 25 °C(lit.) | |
−45°C | |
C4H10O | |
MFCD00011646 | |
1696894 | |
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N | |
ethoxyethane | |
3283 | |
74.12 | |
ACS Reagent |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 1260 days from date of manufacture
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 3; Packing Group:3: I; Proper Shipping Name: Diethyl ether
missing translation for 'einecsNumber' : 200-467-2
Recommended Storage : Room Temp