Learn More
Éther diéthylique, réactif ACS, anhydre, contient du BHT comme inhibiteur, ≥99,0 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Code produit. 15616680
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
4 L
4 x 4 L
Conditionnement:
Flacon en aluminium
Flacon en verre
Réactif ACS, anhydre, contient du BHT comme inhibiteur, ≥99,0 %
SOLVANTS ACS D’UTILISATION GENERALE
  • Solution économique pour des applications telles que la HPLC à échelle préparative, le nettoyage et la synthèse organique
  • Convient aux applications moins exigeantes telles que la HPLC isocratique de routine
  • Variation et diminution des problèmes de suivi de contamination par des solvants
  • Tous les solvants sont testés pour répondre aux spécifications d’utilisation générale d’ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 60-29-7
Formule moléculaire C4H10O
Poids moléculaire (g/mol) 74.12
Numéro MDL MFCD00011646
Clé InChI RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
CID PubChem 3283
ChEBI CHEBI:35702
Nom IUPAC ethoxyethane
SMILES CCOCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl ether
Point de fusion -116°C (literature)
Note relative au nom ACS reagent, anhydrous, contains BHT as inhibitor, ≥99.0%
% max. CAS ≤100.0000%
Densité 0.706 g/mL at 25 °C(lit.)
Point d’ébullition 34°C to 35°C
Quantité 1 L
Point d’éclair −45°C
Conditionnement Flacon en aluminium
Forme physique anhydre
Formule linéaire (CH3CH2)2O
Numéro UN UN1155
Beilstein 1696894
Poids de la formule 74.12
Pourcentage de pureté >99%
Qualité Réactif ACS