Learn More
Éther diéthylique, réactif ACS, anhydre, contient du BHT comme inhibiteur, ≥99,0 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
4 L
4 x 4 L
Conditionnement:
Aluminum Bottle
Bouteille en verre
Flacon en aluminium
Glass Bottle
Description
SOLVANTS ACS D’UTILISATION GENERALE
- Solution économique pour des applications telles que la HPLC à échelle préparative, le nettoyage et la synthèse organique
- Convient aux applications moins exigeantes telles que la HPLC isocratique de routine
- Variation et diminution des problèmes de suivi de contamination par des solvants
- Tous les solvants sont testés pour répondre aux spécifications d’utilisation générale d’ACS
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Diethyl ether |
Point de fusion | -116°C (literature) |
Note relative au nom | ACS reagent, anhydrous, contains BHT as inhibitor, ≥99.0% |
% max. CAS | ≤100.0000% |
Densité | 0.706 g/mL at 25 °C(lit.) |
Point d’ébullition | 34°C to 35°C |
Quantité | 4 x 4 L |
Point d’éclair | −45°C |
Conditionnement | Bouteille en verre |
Forme physique | anhydre |