Learn More
Dichlorophénylsilane, 96 %
39.20€ - 130.00€
Identifiants chimiques
CAS 1631-84-1
Formule moléculaire C6H5Cl2Si
Poids moléculaire (g/mol) 176.09
Numéro MDL MFCD00039296
Clé InChI XNAFLNBULDHNJS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenyldichlorosilane, dichlorophenylsilane, dichloro phenyl silane, dichloro phenyl silicon, benzene, dichlorosilyl, phenyl dichlorosilane, phenyl hydrogen dichlorosilane, phenyl-dichlorosilane, phenyldichloro silane, dichloro phenyl silyl
CID PubChem 6327324
SMILES Cl[Si](Cl)C1=CC=CC=C1
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11356916
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
L04371.06
5 g Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11366916
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
L04371.14
25 g Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Dichlorophenylsilane is used as the intermediates of OLED,pharmaceuticals, cosmetics. It is also used as reduction reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le dichlorophénylsilane est utilisé comme intermédiaire de produits OLED, pharmaceutiques et cosmétiques. Il est également utilisé comme réactif de réduction.
Solubilité
Il s’hydrolyse dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart de l’eau / de l’humidité, des agents oxydants. Les matériaux incompatibles sont les bases, l’humidité et les agents oxydants.
Spécification
Identifiants chimiques
1631-84-1
176.09
XNAFLNBULDHNJS-UHFFFAOYSA-N
6327324
C6H5Cl2Si
MFCD00039296
phenyldichlorosilane, dichlorophenylsilane, dichloro phenyl silane, dichloro phenyl silicon, benzene, dichlorosilyl, phenyl dichlorosilane, phenyl hydrogen dichlorosilane, phenyl-dichlorosilane, phenyldichloro silane, dichloro phenyl silyl
Cl[Si](Cl)C1=CC=CC=C1
Spécification
181°C
1631-84-1
MFCD00039296
2433865
phenyldichlorosilane, dichlorophenylsilane, dichloro phenyl silane, dichloro phenyl silicon, benzene, dichlorosilyl, phenyl dichlorosilane, phenyl hydrogen dichlorosilane, phenyl-dichlorosilane, phenyldichloro silane, dichloro phenyl silyl
XNAFLNBULDHNJS-UHFFFAOYSA-N
dichloro(phenyl)silyl
6327324
96%
Moisture sensitive
Dichlorophenylsilane
C6H5Cl2Si
UN2986
48°C (118°F)
Hydrolyzes in water.
Cl[Si](Cl)C1=CC=CC=C1
176.09
177.11
1.523
1.212
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H314-H318-H226
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
Flammable liquid and vapor.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P501c
H226-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packing Group: II; Proper Shipping Name: CHLOROSILANES, CORROSIVE, FLAMMABLE, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 216-635-3
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures