Learn More
Dichlorophénylsilane, 96 %
Code produit. 11366916
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Dichlorophenylsilane is used as the intermediates of OLED,pharmaceuticals, cosmetics. It is also used as reduction reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le dichlorophénylsilane est utilisé comme intermédiaire de produits OLED, pharmaceutiques et cosmétiques. Il est également utilisé comme réactif de réduction.
Solubilité
Il s’hydrolyse dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart de l’eau / de l’humidité, des agents oxydants. Les matériaux incompatibles sont les bases, l’humidité et les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1631-84-1
Formule moléculaire C6H5Cl2Si
Poids moléculaire (g/mol) 176.09
Numéro MDL MFCD00039296
Clé InChI XNAFLNBULDHNJS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenyldichlorosilane, dichlorophenylsilane, dichloro phenyl silane, dichloro phenyl silicon, benzene, dichlorosilyl, phenyl dichlorosilane, phenyl hydrogen dichlorosilane, phenyl-dichlorosilane, phenyldichloro silane, dichloro phenyl silyl
CID PubChem 6327324
SMILES Cl[Si](Cl)C1=CC=CC=C1
Spécification
Point d’ébullition 181°C
Nom chimique ou matériau Dichlorophenylsilane
Quantité 25 g
Numéro UN UN2986
Beilstein 2433865
Point d’éclair 48°C (118°F)
Informations sur la solubilité Hydrolyzes in water.
Nom IUPAC Dichloro(phényl)silicone
Poids de la formule 177.11
Pourcentage de pureté 96%
Indice de réfraction 1.523
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 1.212