missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Désoxyanisoïne, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

39.70€ - 118.00€

Identifiants chimiques

CAS 120-44-5
Formule moléculaire C16H16O3
Poids moléculaire (g/mol) 256.301
Numéro MDL MFCD00008406
Clé InChI SICBLYCPRWNHHP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme desoxyanisoin, deoxyanisoin, 1,2-bis 4-methoxyphenyl ethanone, 4,4'-dimethoxydeoxybenzoin, deoxy-p-anisoin, deoxy-4-anisoin, 1,2-bis 4-methoxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 1,2-bis 4-methoxyphenyl, 4-methoxybenzyl 4-methoxyphenyl ketone, acetophenone, 4'-methoxy-2-p-methoxyphenyl
CID PubChem 67120
Nom IUPAC 1,2-bis(4-méthoxyphényl)éthanone
SMILES COC1=CC=C(C=C1)CC(=O)C2=CC=C(C=C2)OC
Consulter d'autres spécifications

Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11419020
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12816.14
25 g
39.70€
25g
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
11429020
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12816.22
100 g
118.00€
100g
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description

Description

Deoxyanisoin react to produce a-bromo-4,4'-dimethoxy-deoxybenzoin, and this reaction could happen in the reagent of CCl4 and bromine.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Applications
La désoxyanisoïne réagit pour produire de la a-bromo-4,4′-diméthoxy-désoxybenzoïne, et cette réaction pourrait se produire dans le réactif de CCl4 et du brome.

Solubilité
Modérément soluble dans l’eau.

Remarques
Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
Spécification

Identifiants chimiques

120-44-5
256.301
SICBLYCPRWNHHP-UHFFFAOYSA-N
67120
COC1=CC=C(C=C1)CC(=O)C2=CC=C(C=C2)OC
C16H16O3
MFCD00008406
desoxyanisoin, deoxyanisoin, 1,2-bis 4-methoxyphenyl ethanone, 4,4'-dimethoxydeoxybenzoin, deoxy-p-anisoin, deoxy-4-anisoin, 1,2-bis 4-methoxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 1,2-bis 4-methoxyphenyl, 4-methoxybenzyl 4-methoxyphenyl ketone, acetophenone, 4'-methoxy-2-p-methoxyphenyl
1,2-bis(4-méthoxyphényl)éthanone

Spécification

Deoxyanisoin
109°C to 113°C
MFCD00008406
desoxyanisoin, deoxyanisoin, 1,2-bis 4-methoxyphenyl ethanone, 4,4'-dimethoxydeoxybenzoin, deoxy-p-anisoin, deoxy-4-anisoin, 1,2-bis 4-methoxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 1,2-bis 4-methoxyphenyl, 4-methoxybenzyl 4-methoxyphenyl ketone, acetophenone, 4'-methoxy-2-p-methoxyphenyl
SICBLYCPRWNHHP-UHFFFAOYSA-N
1,2-bis(4-méthoxyphényl)éthanone
67120
98%
120-44-5
C16H16O3
1536594
Sparingly soluble in water.
COC1=CC=C(C=C1)CC(=O)C2=CC=C(C=C2)OC
256.301
256.3
Vidéos
Sécurité et traitement

Sécurité et traitement

missing translation for 'einecsNumber' : 204-396-8

missing translation for 'tsca' : Non

FDS
Documents

Documents

Product Certifications

RUO – Research Use Only