Learn More
Désoxyanisoïne, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Description
Deoxyanisoin react to produce a-bromo-4,4'-dimethoxy-deoxybenzoin, and this reaction could happen in the reagent of CCl4 and bromine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La désoxyanisoïne réagit pour produire de la a-bromo-4,4′-diméthoxy-désoxybenzoïne, et cette réaction pourrait se produire dans le réactif de CCl4 et du brome.
Solubilité
Modérément soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
La désoxyanisoïne réagit pour produire de la a-bromo-4,4′-diméthoxy-désoxybenzoïne, et cette réaction pourrait se produire dans le réactif de CCl4 et du brome.
Solubilité
Modérément soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Deoxyanisoin |
Point de fusion | 109°C to 113°C |
Quantité | 100 g |
Beilstein | 1536594 |
Informations sur la solubilité | Sparingly soluble in water. |
Poids de la formule | 256.3 |
Pourcentage de pureté | 98% |