Learn More
Désoxyanisoïne, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11419020
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Deoxyanisoin react to produce a-bromo-4,4'-dimethoxy-deoxybenzoin, and this reaction could happen in the reagent of CCl4 and bromine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La désoxyanisoïne réagit pour produire de la a-bromo-4,4′-diméthoxy-désoxybenzoïne, et cette réaction pourrait se produire dans le réactif de CCl4 et du brome.
Solubilité
Modérément soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 120-44-5
Formule moléculaire C16H16O3
Poids moléculaire (g/mol) 256.301
Numéro MDL MFCD00008406
Clé InChI SICBLYCPRWNHHP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme desoxyanisoin, deoxyanisoin, 1,2-bis 4-methoxyphenyl ethanone, 4,4'-dimethoxydeoxybenzoin, deoxy-p-anisoin, deoxy-4-anisoin, 1,2-bis 4-methoxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 1,2-bis 4-methoxyphenyl, 4-methoxybenzyl 4-methoxyphenyl ketone, acetophenone, 4'-methoxy-2-p-methoxyphenyl
CID PubChem 67120
Nom IUPAC 1,2-bis(4-méthoxyphényl)éthanone
SMILES COC1=CC=C(C=C1)CC(=O)C2=CC=C(C=C2)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Deoxyanisoin
Point de fusion 109°C to 113°C
Quantité 25 g
Beilstein 1536594
Informations sur la solubilité Sparingly soluble in water.
Poids de la formule 256.3
Pourcentage de pureté 98%