Learn More
Norme de densité (20°C) ; certification UKAS ISO/CEI17025 et ISO 17034, densité nominale 0,8708 g/ml (20°C), 500 ml, Paragon Scientific™
1702517034Les étalons de densité certifiés ISO / ISO Paragon sont destinés à la vérification des instruments utilisés pour mesurer la densité des matériaux qui sont liquides à la température d'essai souhaitée dans la plage15° C à150° C.
Marque: Paragon Scientific DEN20-06-500ML
Description
- Double certification ISO 17025 et ISO 17034 dans le cadre de notre accréditation UKAS
- Certifié conformément1480 à la méthodologie ASTM D de niveau primaire
- Garantit une conformité totale aux protocoles des méthodes de test ASTM et IP
- Fourni dans un emballage inviolable avec une durée de conservation de 2 ans
- Fabriqué au Royaume-Uni
Spécification
500 mL |
Valeurs nominales citées. Les valeurs certifiées varient d’un lot à l’autre.