Learn More
Norme de densité (20°C) ; certification UKAS ISO/CEI17025 et ISO 17034, densité nominale 0,8556 g/ml (20°C), 500 ml, Paragon Scientific™
1702517034Les étalons de densité certifiés ISO / ISO Paragon sont destinés à la vérification des instruments utilisés pour mesurer la densité des matériaux qui sont liquides à la température d'essai souhaitée dans la plage15° C à150° C.
Marque:  Paragon Scientific DEN20-05-500ML
Code produit. 16050120
  • 554.00€ / 500mL
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Double certification ISO 17025 et ISO 17034 dans le cadre de notre accréditation UKAS
  • Certifié conformément1480 à la méthodologie ASTM D de niveau primaire
  • Garantit une conformité totale aux protocoles des méthodes de test ASTM et IP
  • Fourni dans un emballage inviolable avec une durée de conservation de 2 ans
  • Fabriqué au Royaume-Uni
Spécification
Spécification
500 mL
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • density standard (20
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P331-NE PAS faire vomir.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: white mineral oil (petroleum) (aerosol)
FDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Norme de densité (20°C) ; certification UKAS ISO/CEI17025 et ISO 17034, densité nominale 0,8556 g/ml (20°C), 500 ml, Paragon Scientific™ > Quantité : 500 ml
Valeurs nominales citées. Les valeurs certifiées varient d’un lot à l’autre.