Learn More
Norme de densité (40°C) ; certification UKAS ISO/CEI17025 et ISO 17034, densité nominale 0,8247 g/ml (40°C), 500 ml, Paragon Scientific™
1702517034Les étalons de densité certifiés ISO / ISO Paragon sont destinés à la vérification des instruments utilisés pour mesurer la densité des matériaux qui sont liquides à la température d'essai souhaitée dans la plage15° C à150° C.
Marque: Paragon Scientific DEN40-04-500ML
Description
- Double certification ISO 17025 et ISO 17034 dans le cadre de notre accréditation UKAS
- Certifié conformément1480 à la méthodologie ASTM D de niveau primaire
- Garantit une conformité totale aux protocoles des méthodes de test ASTM et IP
- Fourni dans un emballage inviolable avec une durée de conservation de 2 ans
- Fabriqué au Royaume-Uni
Spécification
500 mL |
Sécurité et traitement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
Mention de danger
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P331-NE PAS faire vomir.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Distillates (petroleum), hydrotreated light
Valeurs nominales citées. Les valeurs certifiées varient d’un lot à l’autre.