Learn More
Abeba™ Chaussures de sécurité anatomiques antistatiques en velours bleu foncé
Doublure spéciale composée d’ions d’argent permettant de réguler la transpiration.Embout en acier.
97.72€ - 122.00€
Spécification
Couleur | Bleu |
---|---|
Matériau de la semelle | Polyuréthane |
Matériau au niveau des orteils | Acier |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15230915
|
Abeba™
32147/36 |
36 | N/A | |||||||
15240915
|
Abeba™
32147/37 |
37 | N/A | |||||||
15558965
|
Abeba™
32147/38 |
38 |
122.00€
1 paire |
Expédition estimée: 08-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15568965
|
Abeba™
32147/39 |
39 |
122.00€
1 paire |
Expédition estimée: 08-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15270915
|
Abeba™
32147/40 |
40 | N/A | |||||||
15280915
|
Abeba™
32147/41 |
41 | N/A | |||||||
15290915
|
Abeba™
32147/42 |
42 | N/A | |||||||
15598965
|
Abeba™
32147/42 |
42 | N/A | |||||||
15200925
|
Abeba™
32147/43 |
43 | N/A | |||||||
15210925
|
Abeba™
32147/44 |
44 | N/A | |||||||
15220925
|
Abeba™
32147/45 |
45 | N/A | |||||||
15528975
|
Abeba™
32147/45 |
45 |
122.00€
1 paire |
Expédition estimée: 08-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15538975
|
Abeba™
32147/46 |
46 | N/A | |||||||
15240925
|
Abeba™
32147/47 |
47 | N/A | |||||||
15250925
|
Abeba™
32147/48 |
48 | N/A | |||||||
15260925
|
Abeba™
32147/49 |
49 | N/A | |||||||
15578975
|
Abeba™
32147/50 |
50 |
122.00€
1 paire |
Expédition estimée: 08-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- CE EN ISO 20345:2011 S1 SRC
- Velours avec revêtements textiles respirants
- Bleu foncé
- Embout en acier
- Semelle intermédiaire en PU anti-choc
- Semelle extérieure antidérapante en PU
- Semelle intérieure Acc Wave remplaçable (réf. 3580)
- Traitement Sanitized
- Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
- Doublure respirante aux ions argent
- Cou-de-pied avec lacets
- Matériau réfléchissant
- Adaptées aux talonnettes et aux semelles
- Revêtement résistant aux rayures dans la zone du talon
Spécification
Bleu | |
Polyuréthane | |
Acier |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Abeba™ Chaussures de sécurité anatomiques antistatiques en velours bleu foncé