Learn More
Abeba™ Chaussures de sécurité anatomiques antistatiques en velours bleu foncé
Doublure spéciale composée d’ions d’argent permettant de réguler la transpiration.Embout en acier.
Marque: Abeba™ 32147/40
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- CE EN ISO 20345:2011 S1 SRC
- Velours avec trame en textile respirant
- Bleu foncé
- Embout de sécurité en acier
- Semelle intermédiaire en PU absorbant les chocs
- Semelle extérieure antidérapante en PU
- Semelle intérieure Wave remplaçable (article n° 3580)
- Traitement Sanitized
- Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
- Doublure respirante avec ions d’argent
- Zone de coup de pied avec laçage
- Matériau réfléchissant
- Adaptées aux talonnettes et aux semelles
- Revêtement anti-rayures dans la zone du talon
Spécification
Norme CE, EN ISO 20345:2011, S1, SRC, norme DIN EN 61340 | |
Usage en milieu médical et restauration | |
Velours | |
Semelle intermédiaire antichoc | |
Sécurité Anatom | |
Bouchon | |
Chaussures de sécurité Anatom ESD |
Bleu | |
Fibre d’argent | |
40 | |
PUR | |
Acier | |
Résistant aux carburants et antidérapante |