Learn More
Abeba™ Chaussures de sécurité anatomiques antistatiques en velours bleu foncé
Doublure spéciale composée d’ions d’argent permettant de réguler la transpiration.Embout en acier.
Marque:  Abeba™ 32147/42
Code produit. 15290915
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • CE EN ISO 20345:2011 S1 SRC
  • Velours avec trame en textile respirant
  • Bleu foncé
  • Embout de sécurité en acier
  • Semelle intermédiaire en PU absorbant les chocs
  • Semelle extérieure antidérapante en PU
  • Semelle intérieure Wave remplaçable (article n° 3580)
  • Traitement Sanitized
  • Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
  • Doublure respirante avec ions d’argent
  • Zone de coup de pied avec laçage
  • Matériau réfléchissant
  • Adaptées aux talonnettes et aux semelles
  • Revêtement anti-rayures dans la zone du talon
Spécification
Spécification
CE EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Velours
Antidérapant
32147
Bleu
42
PUR
Acier