missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CYP11A1 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 1C5D5, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène | CYP11A1 |
---|---|
Clone | 1C5D5 |
Concentration | 500 μg/mL |
Applications | Western Blot, Immunohistochemistry |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16829795
|
Proteintech
67264-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16819795
|
Proteintech
67264-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
The CYP11A1 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human CYP11A1. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The CYP11A1 antibody has been validated for the following applications: IHC, WB, ELISA analysis.
Spécification
CYP11A1 | |
500 μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
1583 | |
Primary |
1C5D5 | |
Western Blot, Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
Human, Rat, Mouse | |
IgG1 |