Learn More
Chlorure de cyclopentanécarbonyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
71.40€ - 691.00€
Identifiants chimiques
CAS | 4524-93-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H9ClO |
Poids moléculaire (g/mol) | 132.587 |
Numéro MDL | MFCD00001370 |
Clé InChI | WEPUZBYKXNKSDH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | cyclopentanecarbonylchloride, cyclopentane carboxyl chloride, cyclopentanoyl chloride, pubchem13237, acmc-1csoo, cyclopentylformyl chloride, cyclopetanecarbonylchloride, cyclopentancarbonyl chloride, cyclopentylcarbonyl chloride, chlorocarbonyl cyclopentane |
CID PubChem | 78284 |
Nom IUPAC | Chlorure de cyclopentanécarbonyle |
SMILES | C1CCC(C1)C(=O)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11448116
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14142.06 |
5 g |
71.40€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11458116
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14142.14 |
25 g |
221.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11468116
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14142.22 |
100 g |
691.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Cyclopentanecarbonyl chloride is used in biochemical for proteomics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe chlorure de cyclopentanécarbonyle est utilisé dans la recherche biochimique en protéomique.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé. Conserver à l‘écart de l‘agent oxydant et de l‘eau / humidité.
Identifiants chimiques
4524-93-0 | |
132.587 | |
WEPUZBYKXNKSDH-UHFFFAOYSA-N | |
78284 | |
C1CCC(C1)C(=O)Cl |
C6H9ClO | |
MFCD00001370 | |
cyclopentanecarbonylchloride, cyclopentane carboxyl chloride, cyclopentanoyl chloride, pubchem13237, acmc-1csoo, cyclopentylformyl chloride, cyclopetanecarbonylchloride, cyclopentancarbonyl chloride, cyclopentylcarbonyl chloride, chlorocarbonyl cyclopentane | |
Chlorure de cyclopentanécarbonyle |
Spécification
Cyclopentanecarbonyl chloride | |
1.091 | |
60°C (140°F) | |
C6H9ClO | |
MFCD00001370 | |
1237147 | |
cyclopentanecarbonylchloride, cyclopentane carboxyl chloride, cyclopentanoyl chloride, pubchem13237, acmc-1csoo, cyclopentylformyl chloride, cyclopetanecarbonylchloride, cyclopentancarbonyl chloride, cyclopentylcarbonyl chloride, chlorocarbonyl cyclopentane | |
WEPUZBYKXNKSDH-UHFFFAOYSA-N | |
Chlorure de cyclopentanécarbonyle | |
78284 | |
98% |
4524-93-0 | |
160°C to 162°C | |
Acrid | |
1.464 | |
UN2920 | |
Moisture sensitive | |
Reacts with water. | |
C1CCC(C1)C(=O)Cl | |
132.587 | |
132.59 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318-H226
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Liquide et vapeurs inflammables.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P501c
H226-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDES CORROSIFS, INFLAMMABLE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 224-856-1
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous azote
RUO – Research Use Only