Learn More
Chlorure de cyclopentanécarbonyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Description
Cyclopentanecarbonyl chloride is used in biochemical for proteomics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de cyclopentanécarbonyle est utilisé dans la recherche biochimique en protéomique.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé. Conserver à l‘écart de l‘agent oxydant et de l‘eau / humidité.
Le chlorure de cyclopentanécarbonyle est utilisé dans la recherche biochimique en protéomique.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé. Conserver à l‘écart de l‘agent oxydant et de l‘eau / humidité.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Cyclopentanecarbonyl chloride |
Densité | 1.091 |
Point d’ébullition | 160°C to 162°C |
Point d’éclair | 60°C (140°F) |
Odeur | Acrid |
Indice de réfraction | 1.464 |
Quantité | 5 g |
Numéro UN | UN2920 |
Beilstein | 1237147 |
Sensibilité | Moisture sensitive |