Learn More
Chlorure de cyclopentanécarbonyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11458116
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Cyclopentanecarbonyl chloride is used in biochemical for proteomics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de cyclopentanécarbonyle est utilisé dans la recherche biochimique en protéomique.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé. Conserver à l‘écart de l‘agent oxydant et de l‘eau / humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4524-93-0
Formule moléculaire C6H9ClO
Poids moléculaire (g/mol) 132.587
Numéro MDL MFCD00001370
Clé InChI WEPUZBYKXNKSDH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclopentanecarbonylchloride, cyclopentane carboxyl chloride, cyclopentanoyl chloride, pubchem13237, acmc-1csoo, cyclopentylformyl chloride, cyclopetanecarbonylchloride, cyclopentancarbonyl chloride, cyclopentylcarbonyl chloride, chlorocarbonyl cyclopentane
CID PubChem 78284
Nom IUPAC Chlorure de cyclopentanécarbonyle
SMILES C1CCC(C1)C(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclopentanecarbonyl chloride
Densité 1.091
Point d’ébullition 160°C to 162°C
Point d’éclair 60°C (140°F)
Odeur Acrid
Indice de réfraction 1.464
Quantité 25 g
Numéro UN UN2920
Beilstein 1237147
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Poids de la formule 132.59
Pourcentage de pureté 98%