Learn More
Cyclohexanol, pur, Fisher Chemical
64.85€ - 123.00€
Identifiants chimiques
CAS 108-93-0
Numéro MDL 3855
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10131900
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisher Chemical
C/9000/PB08
500 mL Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
10439170
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisher Chemical
C/9000/PB17
2.5 L Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Identifiants chimiques
108-93-0
3855
Spécification
108-93-0
6.5
Flacon en verre revêtu de plastique
3855
Liquide
23°C
161°C
C6H12O
100.16g/mol