Learn More
Cyclohexanol, pur, Fisher Chemical
Code produit. 10439170
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2.5 L
Identifiants chimiques
CAS 108-93-0
Poids moléculaire (g/mol) 100.16
Numéro MDL 3855
Clé InChI HPXRVTGHNJAIIH-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC cyclohexanol
SMILES OC1CCCCC1
Spécification
Point de fusion 23°C
pH 6.5
Point d’ébullition 161°C
Conditionnement Flacon en verre revêtu de plastique
Formule moléculaire C6H12O
Quantité 2.5 L
Poids de la formule 100.16g/mol
Forme physique Liquide
compliance-icons
Identifiant produit
  • Cyclohexanol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.