Learn More
Chlorure de cyclohexanecarbonyle, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
31.70€ - 58.40€
Identifiants chimiques
CAS | 2719-27-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H11ClO |
Poids moléculaire (g/mol) | 146.61 |
Numéro MDL | MFCD00001456 |
Clé InChI | RVOJTCZRIKWHDX-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | hexahydrobenzoyl chloride, chlorocarbonylcyclohexane, cyclohexanoyl chloride, cyclohexylcarbonyl chloride, cyclohexoyl chloride, cyclohexancarbonylchlorid, acmc-209gvv, hexahydrobenzoyl-chloride, cyclohexanecarbonylchloride, cyclohexancarbonyl chloride |
CID PubChem | 75938 |
Nom IUPAC | Chlorure de cyclohexanecarbonyle |
SMILES | ClC(=O)C1CCCCC1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11438677
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A19824.14 |
25 g |
31.70€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11448677
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A19824.22 |
100 g |
58.40€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Cyclohexanecarbonyl chloride is used in the preparation of five thiourea derivative ligands having anti-bacterial and anti-yeast activity, (N-(diethylcarbamothioyl)cyclohexanecarboxamide, N-(di-n-propylcarbamothioyl)cyclohexanecarboxamide, di-n-butylcarbamothioyl)cyclohexanecarboxamide, N-(diphenylcarbamothioyl)cyclohexanecarboxamide, N-(morpholine-4-carbonothioyl)cyclohexanecarboxamide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe chlorure de cyclohexanecarbonyle est utilisé dans la préparation de cinq ligands dérivés de la thiourée ayant une activité anti-bactérienne et anti-levure, (N-(diéthylcarbamothioyl)cyclohexanecarboxamide, N-(di-n-propylcarbamothioyl)cyclohexanecarboxamide, di-n-butylcarbamothioyl)cyclohexanecarboxamide, N-(diphénylcarbamothioyl)cyclohexanecarboxamide, N-(morpholine-4-carbonothioyl)cyclohexanecarboxamide.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
Identifiants chimiques
2719-27-9 | |
146.61 | |
RVOJTCZRIKWHDX-UHFFFAOYSA-N | |
75938 | |
ClC(=O)C1CCCCC1 |
C7H11ClO | |
MFCD00001456 | |
hexahydrobenzoyl chloride, chlorocarbonylcyclohexane, cyclohexanoyl chloride, cyclohexylcarbonyl chloride, cyclohexoyl chloride, cyclohexancarbonylchlorid, acmc-209gvv, hexahydrobenzoyl-chloride, cyclohexanecarbonylchloride, cyclohexancarbonyl chloride | |
Chlorure de cyclohexanecarbonyle |
Spécification
Cyclohexanecarbonyl chloride | |
1.088 | |
66°C (150°F) | |
1.47 | |
UN3265 | |
Moisture sensitive | |
Reacts with water. | |
ClC(=O)C1CCCCC1 | |
146.61 | |
146.62 |
2719-27-9 | |
183°C to 185°C | |
C7H11ClO | |
MFCD00001456 | |
742163 | |
hexahydrobenzoyl chloride, chlorocarbonylcyclohexane, cyclohexanoyl chloride, cyclohexylcarbonyl chloride, cyclohexoyl chloride, cyclohexancarbonylchlorid, acmc-209gvv, hexahydrobenzoyl-chloride, cyclohexanecarbonylchloride, cyclohexancarbonyl chloride | |
RVOJTCZRIKWHDX-UHFFFAOYSA-N | |
Chlorure de cyclohexanecarbonyle | |
75938 | |
≥97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301-H314-H318-H227
Toxique en cas d’ingestion.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Liquide combustible.
P210-P260-P264b-P270-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P370+P378q-P501c
H227-H302-H314
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDE CORROSIF, ACIDE, ORGANIQUE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 220-322-7
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous azote
RUO – Research Use Only