Learn More
Chlorure de cyclohexanecarbonyle, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11448677
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Cyclohexanecarbonyl chloride is used in the preparation of five thiourea derivative ligands having anti-bacterial and anti-yeast activity, (N-(diethylcarbamothioyl)cyclohexanecarboxamide, N-(di-n-propylcarbamothioyl)cyclohexanecarboxamide, di-n-butylcarbamothioyl)cyclohexanecarboxamide, N-(diphenylcarbamothioyl)cyclohexanecarboxamide, N-(morpholine-4-carbonothioyl)cyclohexanecarboxamide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de cyclohexanecarbonyle est utilisé dans la préparation de cinq ligands dérivés de la thiourée ayant une activité anti-bactérienne et anti-levure, (N-(diéthylcarbamothioyl)cyclohexanecarboxamide, N-(di-n-propylcarbamothioyl)cyclohexanecarboxamide, di-n-butylcarbamothioyl)cyclohexanecarboxamide, N-(diphénylcarbamothioyl)cyclohexanecarboxamide, N-(morpholine-4-carbonothioyl)cyclohexanecarboxamide.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2719-27-9
Formule moléculaire C7H11ClO
Poids moléculaire (g/mol) 146.61
Numéro MDL MFCD00001456
Clé InChI RVOJTCZRIKWHDX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hexahydrobenzoyl chloride, chlorocarbonylcyclohexane, cyclohexanoyl chloride, cyclohexylcarbonyl chloride, cyclohexoyl chloride, cyclohexancarbonylchlorid, acmc-209gvv, hexahydrobenzoyl-chloride, cyclohexanecarbonylchloride, cyclohexancarbonyl chloride
CID PubChem 75938
Nom IUPAC cyclohexanecarbonyl chloride
SMILES ClC(=O)C1CCCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclohexanecarbonyl chloride
Densité 1.088
Point d’ébullition 183°C to 185°C
Point d’éclair 66°C (150°F)
Indice de réfraction 1.47
Quantité 100 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 742163
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Poids de la formule 146.62
Pourcentage de pureté ≥97%