Learn More
Chlorure de cyclohexanecarbonyle, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Description
Cyclohexanecarbonyl chloride is used in the preparation of five thiourea derivative ligands having anti-bacterial and anti-yeast activity, (N-(diethylcarbamothioyl)cyclohexanecarboxamide, N-(di-n-propylcarbamothioyl)cyclohexanecarboxamide, di-n-butylcarbamothioyl)cyclohexanecarboxamide, N-(diphenylcarbamothioyl)cyclohexanecarboxamide, N-(morpholine-4-carbonothioyl)cyclohexanecarboxamide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de cyclohexanecarbonyle est utilisé dans la préparation de cinq ligands dérivés de la thiourée ayant une activité anti-bactérienne et anti-levure, (N-(diéthylcarbamothioyl)cyclohexanecarboxamide, N-(di-n-propylcarbamothioyl)cyclohexanecarboxamide, di-n-butylcarbamothioyl)cyclohexanecarboxamide, N-(diphénylcarbamothioyl)cyclohexanecarboxamide, N-(morpholine-4-carbonothioyl)cyclohexanecarboxamide.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
Le chlorure de cyclohexanecarbonyle est utilisé dans la préparation de cinq ligands dérivés de la thiourée ayant une activité anti-bactérienne et anti-levure, (N-(diéthylcarbamothioyl)cyclohexanecarboxamide, N-(di-n-propylcarbamothioyl)cyclohexanecarboxamide, di-n-butylcarbamothioyl)cyclohexanecarboxamide, N-(diphénylcarbamothioyl)cyclohexanecarboxamide, N-(morpholine-4-carbonothioyl)cyclohexanecarboxamide.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Cyclohexanecarbonyl chloride |
Densité | 1.088 |
Point d’ébullition | 183°C to 185°C |
Point d’éclair | 66°C (150°F) |
Indice de réfraction | 1.47 |
Quantité | 25 g |
Numéro UN | UN3265 |
Beilstein | 742163 |
Sensibilité | Moisture sensitive |
Informations sur la solubilité | Reacts with water. |