Learn More
Cyanamide, 98+ %, stab., Thermo Scientific Chemicals
29.60€ - 171.00€
Identifiants chimiques
CAS | 420-04-2 |
---|---|
Formule moléculaire | CH2N2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 42.041 |
Numéro MDL | MFCD00007572 |
Clé InChI | XZMCDFZZKTWFGF-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | hydrogen, carbimide, amidocyanogen, carbamonitrile, cyanoamine, cyanogenamide, cyanogen nitride, n-cyanoamine, alzogur, dormex |
CID PubChem | 9864 |
ChEBI | CHEBI:16698 |
Nom IUPAC | cyanamide |
SMILES | C(#N)N |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11376636
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L03744.06 |
5 g |
29.60€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11386636
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L03744.14 |
25 g |
60.50€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11396636
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L03744.22 |
100 g |
171.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Cyanamide is used as an intermediate in the production of pharmaceuticals and other organic compounds. It is also used as an alcohol deterrent drug. It is widely used as plant growth regulator, agrochemical and fertilizer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLa cyanamide est utilisée comme intermédiaire dans la production de produits pharmaceutiques et d’autres composés organiques. Elle est également utilisée comme traitement de dissuasion de l’alcool. Elle est souvent utilisée comme régulateur de croissance végétale, agrochimique et engrais.
Solubilité
Soluble dans l’eau, le butanol, la méthyléthylcétone, l’acétate d’éthyle, les alcools, les phénols, le chloroforme, les amines et les éthers. Légèrement soluble dans le disulfure de carbone. Insoluble dans le cyclohexane.
Remarques
Incompatible avec le peroxyde de baryum, l’acide borique, l’hydrogène sec et le peroxyde d’hydrogène.
Identifiants chimiques
420-04-2 | |
42.041 | |
XZMCDFZZKTWFGF-UHFFFAOYSA-N | |
9864 | |
cyanamide |
CH2N2 | |
MFCD00007572 | |
hydrogen, carbimide, amidocyanogen, carbamonitrile, cyanoamine, cyanogenamide, cyanogen nitride, n-cyanoamine, alzogur, dormex | |
CHEBI:16698 | |
C(#N)N |
Spécification
Cyanamide | |
420-04-2 | |
1.282 | |
132°C to 138°C (12 mmHg) | |
Odorless | |
H2NCN | |
UN2923 | |
Hygroscopic; Light sensitive | |
hydrogen, carbimide, amidocyanogen, carbamonitrile, cyanoamine, cyanogenamide, cyanogen nitride, n-cyanoamine, alzogur, dormex | |
XZMCDFZZKTWFGF-UHFFFAOYSA-N | |
cyanamide | |
9864 | |
42.04 |
stabilized | |
43°C to 47°C | |
3.5 to 4.2 | |
141°C (285°F) | |
CH2N2 | |
MFCD00007572 | |
1732569 | |
14,2684 | |
Soluble in water,butanol,methyl ethyl ketone, ethyl acetate,alcohols,phenols,chloroform,amines and ethers. Slightly soluble in carbon disufide. Insoluble in cyclohexane. | |
C(#N)N | |
42.041 | |
CHEBI:16698 | |
≥98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301-H314-H312-H319-H317
Toxique en cas d’ingestion.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Nocif par contact cutané.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut provoquer une allergie cutanée.
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P272-P280g-P281-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P333+P313-P363-P501c
H301+H311-H314-H317-H335-H351-H361fd-H373
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :SOLIDES CORROSIFS, TOXIQUES, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 206-992-3
missing translation for 'rtecsNumber' : GS5950000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : 2° à 8°C
RUO – Research Use Only