Learn More
Cyanamide, 98+ %, stab., Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11376636
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Cyanamide is used as an intermediate in the production of pharmaceuticals and other organic compounds. It is also used as an alcohol deterrent drug. It is widely used as plant growth regulator, agrochemical and fertilizer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La cyanamide est utilisée comme intermédiaire dans la production de produits pharmaceutiques et d’autres composés organiques. Elle est également utilisée comme traitement de dissuasion de l’alcool. Elle est souvent utilisée comme régulateur de croissance végétale, agrochimique et engrais.
Solubilité
Soluble dans l’eau, le butanol, la méthyléthylcétone, l’acétate d’éthyle, les alcools, les phénols, le chloroforme, les amines et les éthers. Légèrement soluble dans le disulfure de carbone. Insoluble dans le cyclohexane.
Remarques
Incompatible avec le peroxyde de baryum, l’acide borique, l’hydrogène sec et le peroxyde d’hydrogène.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 420-04-2
Formule moléculaire CH2N2
Poids moléculaire (g/mol) 42.041
Numéro MDL MFCD00007572
Clé InChI XZMCDFZZKTWFGF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydrogen, carbimide, amidocyanogen, carbamonitrile, cyanoamine, cyanogenamide, cyanogen nitride, n-cyanoamine, alzogur, dormex
CID PubChem 9864
ChEBI CHEBI:16698
Nom IUPAC cyanamide
SMILES C(#N)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyanamide
Note relative au nom stabilized
Point de fusion 43°C to 47°C
Densité 1.282
pH 3.5 to 4.2
Point d’ébullition 132°C to 138°C (12 mmHg)
Point d’éclair 141°C (285°F)
Odeur Odorless
Formule linéaire H2NCN
Quantité 5 g
Numéro UN UN2923
Beilstein 1732569
Sensibilité Hygroscopic; Light sensitive
Merck Index 14,2684
Informations sur la solubilité Soluble in water,butanol,methyl ethyl ketone, ethyl acetate,alcohols,phenols,chloroform,amines and ethers. Slightly soluble in carbon disufide. Insoluble in cyclohexane.
Poids de la formule 42.04
Pourcentage de pureté ≥98%