Learn More
Cyanamide, 98+ %, stab., Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Description
Cyanamide is used as an intermediate in the production of pharmaceuticals and other organic compounds. It is also used as an alcohol deterrent drug. It is widely used as plant growth regulator, agrochemical and fertilizer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La cyanamide est utilisée comme intermédiaire dans la production de produits pharmaceutiques et d’autres composés organiques. Elle est également utilisée comme traitement de dissuasion de l’alcool. Elle est souvent utilisée comme régulateur de croissance végétale, agrochimique et engrais.
Solubilité
Soluble dans l’eau, le butanol, la méthyléthylcétone, l’acétate d’éthyle, les alcools, les phénols, le chloroforme, les amines et les éthers. Légèrement soluble dans le disulfure de carbone. Insoluble dans le cyclohexane.
Remarques
Incompatible avec le peroxyde de baryum, l’acide borique, l’hydrogène sec et le peroxyde d’hydrogène.
La cyanamide est utilisée comme intermédiaire dans la production de produits pharmaceutiques et d’autres composés organiques. Elle est également utilisée comme traitement de dissuasion de l’alcool. Elle est souvent utilisée comme régulateur de croissance végétale, agrochimique et engrais.
Solubilité
Soluble dans l’eau, le butanol, la méthyléthylcétone, l’acétate d’éthyle, les alcools, les phénols, le chloroforme, les amines et les éthers. Légèrement soluble dans le disulfure de carbone. Insoluble dans le cyclohexane.
Remarques
Incompatible avec le peroxyde de baryum, l’acide borique, l’hydrogène sec et le peroxyde d’hydrogène.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Cyanamide |
Note relative au nom | stabilized |
Point de fusion | 43°C to 47°C |
Densité | 1.282 |
pH | 3.5 to 4.2 |
Point d’ébullition | 132°C to 138°C (12 mmHg) |
Point d’éclair | 141°C (285°F) |
Odeur | Odorless |
Formule linéaire | H2NCN |
Quantité | 100 g |