Learn More
Sartorius Balance de précision (3 places) Cubis™ II, interface utilisateur MCA
La balance de précision (3 places) Cubistrade; II est dotée d’un matériel, d’un logiciel et d’une connectivité entièrement personnalisables.
7730.00€ - 16475.00€
Spécification
Certifications/Conformité | 21 CFR PART 11 17025 USP 41 |
---|---|
Type de connexion | 2 ports USB A, 1 port USB B, 1 port USP C, connexion RS-232 1 à 9 broches, 1 port Ethernet |
Type d’affichage | Écran TFT couleur tactile 7 in au format 16:9 |
Mise à niveau | Automatisme motorisé |
Matériau | Aluminium moulé sous pression, plastique PBT, verre flottant Optiwhite et acier inox, garniture en aluminium |
Code produit | Marque | Capacité | Comprend | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Comprend | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||
16406945
|
Sartorius
MCA623S-2S00-E |
620 g | Balance, Accessoires, Alimentation électrique, Manuel, Rapport de test en usine | Paravent E : Petit verre |
7730.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
16223242
|
Sartorius
MCA623S-2S00-E QP99 |
620 g | Balance, Accessoires, Alimentation, Manuel, Rapport de test en usine, Logiciel QP99 | Paravent E : Petit verre |
10140.00€
1 unité |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
16203182
|
Sartorius
MCA1203S-2S00-E QP99 |
1200 g | Balance, Accessoires, Alimentation, Manuel, Rapport de test en usine, Logiciel QP99 | Paravent E : Petit verre |
12725.00€
1 unité |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
16203202
|
Sartorius
MCA2203S-2S00-E QP99 |
2200 g | Balance, Accessoires, Alimentation, Manuel, Rapport de test en usine, Logiciel QP99 | Paravent : E : Petit verre |
13510.00€
1 unité |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
16243212
|
Sartorius
MCA3203S-2S00-E QP99 |
3200 g | Balance, Accessoires, Alimentation, Manuel, Rapport de test en usine, Logiciel QP99 | Paravent E : Petit verre |
13840.00€
1 unité |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
16283222
|
Sartorius
MCA5203S-2S00-E QP99 |
5200 g | Balance, Accessoires, Alimentation, Manuel, Rapport de test en usine, Logiciel QP99 | Paravent E : Petit verre |
16475.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- Système de pesage monolithique
- Capteurs climatiques intégrés
- Supports pour échantillon individuels
- Fonctionnement sans erreur
- Flux de travail QApp individuels
- Mise à niveau automatique motorisée
- Intégrité complète des données de bout en bout
- Conformité avec la norme 21 CFR Part 11
- Audit Trail intégré
- Gestion des utilisateurs à la pointe de la technologie
- Service d’assistance exceptionnel
- Centre d’état intégré
- Fonctions de service intégrées
- Maintenance préventive conformément aux normes agréées
- Pour tous les modèles jusqu’à une capacité maximale de 8,2 kg
- Grand écran tactile couleur TFT 7 po au format 16:9 avec nouvelle interface utilisateur
- Ensemble de base d’applications de pesage essentielles (sans licence) installées en usine et packs avec applications de pesage spéciales et extensions de fonctions (licence requise)
- Fonctionnement activé grâce à une touche tactile, sans contact à l’aide d’un capteur IR
(pare-vent M) ou grâce à la reconnaissance des gestes par le capteur (en option)
Garantie
Garantie 10 ans
Spécification
21 CFR PART 11 17025 USP 41 | |
Écran TFT couleur tactile 7 in au format 16:9 | |
Aluminium moulé sous pression, plastique PBT, verre flottant Optiwhite et acier inox, garniture en aluminium | |
Balance de précision (3 places) | |
240 mm | |
120/240 V |
2 ports USB A, 1 port USB B, 1 port USP C, connexion RS-232 1 à 9 broches, 1 port Ethernet | |
Automatisme motorisé | |
0 °C à +40 °C | |
10 ans | |
122/284/373 mm | |
1 A |