Learn More
Sartorius Balance de précision (3 places) Cubis™ II, interface utilisateur MCA
BIOPHARMA
La balance de précision (3 places) Cubistrade; II est dotée d’un matériel, d’un logiciel et d’une connectivité entièrement personnalisables.
Marque:  Sartorius MCA5203S-2S00-E QP99
15043.25 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21987" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 16283222
  • 16475.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Système de pesage monolithique
  • Capteurs climatiques intégrés
  • Supports pour échantillon individuels
  • Fonctionnement sans erreur
  • Flux de travail QApp individuels
  • Mise à niveau automatique motorisée
  • Intégrité complète des données de bout en bout
  • Conformité avec la norme 21 CFR Part 11
  • Audit Trail intégré
  • Gestion des utilisateurs à la pointe de la technologie
  • Service d’assistance exceptionnel
  • Centre d’état intégré
  • Fonctions de service intégrées
  • Maintenance préventive conformément aux normes agréées
  • Pour tous les modèles jusqu’à une capacité maximale de 8,2 kg
  • Grand écran tactile couleur TFT 7 po au format 16:9 avec nouvelle interface utilisateur
  • Ensemble de base d’applications de pesage essentielles (sans licence) installées en usine et packs avec applications de pesage spéciales et extensions de fonctions (licence requise)
  • Fonctionnement activé grâce à une touche tactile, sans contact à l’aide d’un capteur IR
    (pare-vent M) ou grâce à la reconnaissance des gestes par le capteur (en option)
Prestations de service
Garantie 10 ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
21 CFR PART 11 17025 USP 41
5200 g
1 mg
Automatisme motorisé
2 sec
±0,6 mg
0 °C à +40 °C
10 ans
240 mm
6,7/8,3/10,2/11 kg
100/240 V (±10%)
50/60 Hz (± 5%)
2 ports USB A, 1 port USB B, 1 port USP C, connexion RS-232 1 à 9 broches, 1 port Ethernet
Écran TFT couleur tactile 7 in au format 16:9
Balance, Accessoires, Alimentation, Manuel, Rapport de test en usine, Logiciel QP99
Aluminium moulé sous pression, plastique PBT, verre flottant Optiwhite et acier inox, garniture en aluminium
Paravent E : Petit verre
1 sec
Balance de précision (3 places)
470 mm
122/284/373 mm
120/240 V
1 A