Learn More
Sartorius Balance de précision (3 places) Cubis™ II, interface utilisateur MCA
La balance de précision (3 places) Cubistrade; II est dotée d’un matériel, d’un logiciel et d’une connectivité entièrement personnalisables.
Marque: Sartorius MCA2203S-2S00-E QP99
12354.75 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21987" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Système de pesage monolithique
- Capteurs climatiques intégrés
- Supports pour échantillon individuels
- Fonctionnement sans erreur
- Flux de travail QApp individuels
- Mise à niveau automatique motorisée
- Intégrité complète des données de bout en bout
- Conformité avec la norme 21 CFR Part 11
- Audit Trail intégré
- Gestion des utilisateurs à la pointe de la technologie
- Service d’assistance exceptionnel
- Centre d’état intégré
- Fonctions de service intégrées
- Maintenance préventive conformément aux normes agréées
- Pour tous les modèles jusqu’à une capacité maximale de 8,2 kg
- Grand écran tactile couleur TFT 7 po au format 16:9 avec nouvelle interface utilisateur
- Ensemble de base d’applications de pesage essentielles (sans licence) installées en usine et packs avec applications de pesage spéciales et extensions de fonctions (licence requise)
- Fonctionnement activé grâce à une touche tactile, sans contact à l’aide d’un capteur IR
(pare-vent M) ou grâce à la reconnaissance des gestes par le capteur (en option)
Prestations de service
Garantie 10 ans
Spécification
21 CFR PART 11 17025 USP 41 | |
2200 g | |
1 mg | |
Automatisme motorisé | |
1,5 sec | |
1 sec | |
Balance de précision (3 places) | |
425 mm | |
122/284/373 mm | |
120/240 V | |
1 A |
2 ports USB A, 1 port USB B, 1 port USP C, connexion RS-232 1 à 9 broches, 1 port Ethernet | |
Écran TFT couleur tactile 7 in au format 16:9 | |
Balance, Accessoires, Alimentation, Manuel, Rapport de test en usine, Logiciel QP99 | |
Aluminium moulé sous pression, plastique PBT, verre flottant Optiwhite et acier inox, garniture en aluminium | |
Paravent : E : Petit verre | |
0 °C à +40 °C | |
10 ans | |
240 mm | |
5,9/7,5/9,4/10,2 kg | |
100/240 V (±10%) | |
50/60 Hz (± 5%) |