Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubulure pour pompe à 3 arrêts E-LFL S3™ Tygon™
S’ajuste parfaitement au verre et au métal, s’adapte à des courbes de petit rayon, est non toxique et transparente. La tubulure pour pompes 3 arrêts E-LFL Tygon™ S3™ Saint Gobain Performance Plastics™ offre la plus longue durée à la flexion de toutes les tubulures Tygon™ transparentes.
137.00€ - 685.00€
Spécification
Type de produit | Pump Tubing |
---|---|
Certifications/Conformité | USP classe VI, ISO 10993 et FDA, ISO 10993, FDA |
Matériau | Tygon S3 E-LFL |
Longueur totale (impériale) | 15 in. |
Longueur totale (métrique) | 381 mm |
Code produit | Marque | Code couleur | Diamètre (métrique) interne | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Code couleur | Diamètre (métrique) interne | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11842871
|
Saint Gobain Life Sciences
070603-19-ND |
Jaune/Bleu | 1,52 mm | 3,22 mm |
685.00€
60 pièces |
N/A | |||
11877331
|
Saint Gobain Life Sciences
070603-03-ND |
Bleu orangé | 0,25 mm | 2,05 mm |
685.00€
60 pièces |
Expédition estimée: 10-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15131733
|
Saint Gobain Life Sciences
070603-03-ND |
Bleu orangé | 0,25 mm | 2,05 mm |
167.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 10-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11827341
|
Saint Gobain Life Sciences
070603-17-ND |
Violet/Orange | 2,54 mm | 4,24 mm |
685.00€
60 pièces |
Expédition estimée: 10-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15161793
|
Saint Gobain Life Sciences
070603-18-ND |
Violet / Blanc | 2,79 mm | 4,49 mm |
137.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 09-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Durée de vie de la tubulure pour pompe de plus de 1 000 h à 0 psi
- Durée de vie de la tubulure pour pompe de plus de 600 h à 10 psi
- Très faible spallation de particules
- Sans BPA ni phtalates
Spécification
Pump Tubing | |
Tygon S3 E-LFL | |
381 mm | |
Pour pompe péristaltique | |
-59.8°F | |
12/boîte | |
56 (Shore A) | |
165.2°F |
USP classe VI, ISO 10993 et FDA, ISO 10993, FDA | |
15 in. | |
0.04 in. | |
Pour une utilisation dans les applications de pompage péristaltique | |
-51°C | |
Transparent | |
Flexible | |
74°C |