Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubulure pour pompe à 3 arrêts E-LFL S3™ Tygon™
S’ajuste parfaitement au verre et au métal, s’adapte à des courbes de petit rayon, est non toxique et transparente. La tubulure pour pompes 3 arrêts E-LFL Tygon™ S3™ Saint Gobain Performance Plastics™ offre la plus longue durée à la flexion de toutes les tubulures Tygon™ transparentes.
Marque:  Saint Gobain Life Sciences 070603-18-ND
Code produit. 15161793
  • 146.00€ / 12 pièces
Expédition estimée: 05-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Durée de vie de la tubulure pour pompe de plus de 1 000 h à 0 psi
  • Durée de vie de la tubulure pour pompe de plus de 600 h à 10 psi
  • Très faible spallation de particules
  • Sans BPA ni phtalates
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
USP classe VI, ISO 10993 et FDA, ISO 10993, FDA
Pump Tubing
2,79 mm
0,18 in
15 in.
0.04 in.
Pour pompe péristaltique
-59.8°F
12/boîte
56 (Shore A)
165.2°F
Violet / Blanc
0,11 in
Tygon S3 E-LFL
4,49 mm
381 mm
0,85 mm
Conçu spécifiquement pour une utilisation dans les applications de pompes péristaltiques
-51°C
Transparent
Flexible
74°C