Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubulure pour pompe à 3 arrêts E-LFL S3™ Tygon™
S’ajuste parfaitement au verre et au métal, s’adapte à des courbes de petit rayon, est non toxique et transparente. La tubulure pour pompes 3 arrêts E-LFL Tygon™ S3™ Saint Gobain Performance Plastics™ offre la plus longue durée à la flexion de toutes les tubulures Tygon™ transparentes.
Marque: Saint Gobain Life Sciences 070603-19-ND
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Durée de vie de la tubulure pour pompe de plus de 1 000 h à 0 psi
- Durée de vie de la tubulure pour pompe de plus de 600 h à 10 psi
- Très faible spallation de particules
- Sans BPA ni phtalates
Spécification
USP classe VI, ISO 10993 et FDA, ISO 10993, FDA | |
Pump Tubing | |
1,52 mm | |
0.13 in. | |
15 in. | |
0.04 in. | |
Pour pompe péristaltique | |
-59.8°F | |
12/boîte | |
56 (Shore A) | |
165.2°F |
Jaune/Bleu | |
0.06 in. | |
Tygon S3 E-LFL | |
3,22 mm | |
381 mm | |
0,85 mm | |
Pour une utilisation dans les applications de pompage péristaltique | |
-51°C | |
Transparent | |
Flexible | |
74°C |