Learn More
Cole-Parmer™ Raccords de joint à montage sur panneau CPC™
Éliminez pratiquement toute perte de produit grâce à cette conception sans fuite
47.00€ - 51.45€
Spécification
Type | Joint à montage sur panneau |
---|---|
Quantité d’emballage | 10 Joints |
Matériau | EPDM |
Code produit | Marque | À utiliser avec | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15427333
|
Cole-Parmer™
31603-18 |
Raccords de série NS4 |
47.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 02-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15437333
|
Cole-Parmer™
31603-19 |
Raccords de série NS6 | |||||||
Description
- Les raccords sont fabriqués en polypropylène avec joint torique EPDM pour une excellente résistance chimique.
- Pour un montage complet, commander un corps et un insert.
- Tous les corps se combinent à des inserts pour créer un raccord adapté à de multiples applications.
Spécification
Joint à montage sur panneau | |
10 Joints | |
EPDM |