Learn More
Cole-Parmer™ Raccords de joint à montage sur panneau CPC™
Éliminez pratiquement toute perte de produit grâce à cette conception sans fuite
Marque: Cole-Parmer™ 31603-18
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Les raccords sont fabriqués en polypropylène avec joint torique EPDM pour une excellente résistance chimique.
- Pour un montage complet, commander un corps et un insert.
- Tous les corps se combinent à des inserts pour créer un raccord adapté à de multiples applications.
Spécification
Joint à montage sur panneau | |
10 Joints | |
Raccords de série NS4 | |
EPDM |