Learn More
Corning™ Flacons d’agitation jetables préassemblés pour solutions de systèmes fermés
Prêts à l’emploi avec spatule et aimant intégré, éliminant ainsi la nécessité d’un assemblage ou d’un nettoyage et remontage chronophage
2632.62€ - 2650.00€
Spécification
Couleur de bouchon | Noir |
---|---|
Matériau du bouchon | HDPE |
Diamètre (métrique) du bras latéral intérieur | 3,9 cm |
Diamètre (métrique) du bouchon du bras latéral | 5,4 cm |
Matériau | Verre |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10628663
![]() ![]() |
Corning™
3569 |
1 L | Numéros de lot pour faciliter la traçabilité |
2635.00€
6 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11343725
![]() ![]() |
Corning™
3579 |
3 L | Numéros de lot pour faciliter la traçabilité |
2643.95€
4 pièces |
Expédition estimée: 10-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15232229
![]() ![]() |
Corning™
3546 |
1 L | Orifice de nettoyage latéral et du bras latéral |
2632.62€
6 pièces |
Expédition estimée: 10-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15282229
![]() ![]() |
Corning™
3559 |
3 L | Orifice de nettoyage latéral et du bras latéral |
2650.00€
4 pièces |
Expédition estimée: 10-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Un connecteur aseptique préassemblé sur un bras latéral
- Le bras du côté opposé porte un bouchon plat
- Le récipient et la turbine sont fabriqués à partir de matériaux compatibles avec les normes USP classe VI et ISO 10993-18
- Niveau garanti de stérilité (SAL) de 10-6 de qualité optimale
- Assemblés dans une salle blanche de classe 10 000
- Irradiés aux rayons gamma
- Durée de conservation de trois ans à compter de la date de fabrication
Compliance
Conforme à la norme USP classe XXIV : 71 étalons de bactériostase, de fongitasie et de stérilité.
Spécification
Noir | |
3,9 cm | |
Verre | |
45° | |
GL 45 | |
Stérile | |
45 mm (environ) |
HDPE | |
5,4 cm | |
1/Paquet | |
2 | |
Oui | |
Filtre |
Clause de non-responsabilité : Ce produit n’est pas conçu pour réduire la présence de micro-organismes sur les surfaces ou dans l’environnement, où ces organismes peuvent être nuisibles à l’homme ou à l’environnement.